Learn More
Cytiva Junta tórica
Se utilizan en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas. Las juntas tóricas Cytiva Life Sciences™ se han fabricado con caucho de nitrilo.
Marca:  Cytiva 19-7595-01
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11570854
  • 26.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se puede utilizar en soluciones acuosas
  • Casi todos los disolventes orgánicos
  • Las siguientes excepciones son: hidrocarburos clorados, acetona y otrascetonas, ésteres alifáticos y fenol. No se deben usar soluciones que contengan más del 10 % de NaOH, 10 % de HCl, otros ácidos minerales fuertes o 5 % de ácido acético
  • De caucho de nitrilo (NBR)
Especificaciones
Especificaciones
Junta tórica
5/Paq.
Caucho de nitrilo
27,1 x 1,60mm