Learn More
Cytiva Junta tórica
Se utilizan en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas. Las juntas tóricas Cytiva Life Sciences™ se han fabricado con caucho de nitrilo.
26.00€ - 250.00€
Especificaciones
Tipo de producto Junta tórica
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11785185
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
18-1104-97
11,3 x 2,4mm
250.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10201640
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
19-0685-01
37,47 x 5,34mm
94.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11570854
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
19-7595-01
27,1 x 1,60mm
26.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11530854
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
19-5043-01
6,75 x 1,78mm
52.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se pueden utilizar en soluciones acuosas
  • Casi todos los disolventes orgánicos
  • con las siguientes excepciones: hidrocarburos clorados, acetona y otrascetonas, ésteres alifáticos y fenol. No se deben usar soluciones que contengan más del 10 % de NaOH, 10 % de HCl, otros ácidos minerales fuertes o 5 % de ácido acético
  • Fabricada con caucho de nitrilo (NBR)
Especificaciones
Especificaciones
Junta tórica