Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de nailon, 1 m x 1 m
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Linker Industrietechnik™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.
104.94€ - 245.92€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11765498
|
Linker Industrietechnik™
1000X1000M600M |
600 μm |
104.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755488
|
Linker Industrietechnik™
1000X1000M50UM |
50 μm |
245.92€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Resistant to aggressive solvents
- Excellent compatibility with alcohols
- Operating temperature of -40° to +115°C
- Applications include solvent filtration and particle analysis
Especificaciones
Plástico | |
Nailon |