Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Perfil bajo con altas propiedades adhesivas.
Marca: Brady™ 114862
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
- Adhesivo acrílico permanente
- Color blanco
- Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Especificaciones
Perfil bajo con alta adherencia | |
Blanco | |
Paño de nailon | |
Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles | |
Rectángulo | |
12,70 x 22,86 mm |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Etiqueta para marcado de cables | |
1 | |
22,86 x 12,7 mm (An x Al) |