Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Código de producto. p-8001600
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
12,70 x 12,70 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
30,48 m x 50,8 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Forma unitSize
12860059 12,70 x 22,86 mm Rectángulo cada uno
11588604 9,10 m x 48,26 mm Rectángulo cada uno
11589463 9,10 m x 12,70 mm Rectángulo cada uno
11599463 30,48 m x 50,8 mm Rectángulo cada uno
11741835 12,70 x 19,05 mm Rectángulo cada uno
11574064 12,70 x 12,70 mm Cuadrada cada uno
12833255 12,70 x 22,86 mm Rectángulo con esquinas redondeadas cada uno
11584064 25,40 x 48,26 mm Rectángulo cada uno
11711755 6,35 x 38,10 mm Rectángulo cada uno
11717274 25,40 x 25,40 mm Cuadrada cada uno
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rectángulo cada uno
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12860059
Marca: Brady™ 114862
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Color blanco
  • Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Specifica
Descripción Perfil bajo con alta adherencia
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Tipo de producto Etiqueta para marcado de cables
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Etiquetas por fila 1
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 22,86 x 12,7 mm (An x Al)
Dimensions (LxW) 12,70 x 22,86 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.