Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Perfil bajo con altas propiedades adhesivas.
Marca: Brady™ 710782
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
- Fabricadas con tela de nailon
- Disponibles en formas de rectángulo y círculo
- Acabado mate
Especificaciones
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Paño de nailon | |
Identificación de laboratorio | |
500/Paq. | |
22,86 x 12,7 mm (An x Al) | |
12,70 mm |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Etiqueta de impresora | |
1 | |
Rectángulo con esquinas redondeadas | |
12,70 x 22,86 mm |