Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Perfil bajo con altas propiedades adhesivas.
Marca: Brady™ 114880
Detalles adicionales : Peso : 0.79380kg
Descripción
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
- Adhesivo acrílico permanente
- Color blanco
- Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, marcado de cables | |
1 | |
Rectángulo | |
De 40 a 90 °C | |
15,88 mm | |
12,70 x 19,05 mm | |
12,7 mm |
Etiquetas a granel para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
100/Paq. | |
19 x 12,70 mm (An x Al) | |
0,041 mm | |
AWG 6 | |
19 mm | |
4,55 mm |