Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Perfil bajo con altas propiedades adhesivas.
Marca: Brady™ 114758
Detalles adicionales : Peso : 0.08890kg
Descripción
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
- Adhesivo acrílico permanente
- Color blanco
- Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, marcado de cables | |
1 | |
Cuadrada | |
De -40 °C a +90 °C | |
28,58 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25,4 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
1 unidad | |
25,4 × 25,4 mm (An × Al) | |
0,041 mm | |
De 12 a 10 AWG | |
15,24 m | |
25,40 mm |