Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Perfil bajo con altas propiedades adhesivas.
Marca: Brady™ 104299
Detalles adicionales : Peso : 0.10210kg
Descripción
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
- Adhesivo acrílico permanente
- Color blanco
- Para la identificación general, industrial, de laboratorio y de paneles
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, comunicación de datos y voz, marcado de cables | |
1 | |
Rectángulo | |
0,041 mm | |
9,10 m | |
9,1 m |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
1000/Paq. | |
De -40 °C a +90 °C | |
9,10 m x 12,70 mm | |
12,70 mm |