Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora de nailon
Perfil bajo con altas propiedades adhesivas.
Marca: Brady™ 114855
Detalles adicionales : Peso : 0.08120kg
Descripción
Etiquetas autoadhesivas reposicionables
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Blanco | |
Nailon | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
500/Paq. | |
De 40 a 90 °C | |
15,88 mm | |
12,70 x 12,70 mm | |
25,4 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Tela de vinilo reposicionable | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Marcado de cables | |
1 | |
Cuadrada | |
0,041 mm | |
AWG 9 | |
12,70 mm |