Learn More
Cytiva Membranas de nailon
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
Marca: Cytiva 7402-004
188.63 EUR hasta el 2023-04-30
Use el código promocional "18437" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Description
Flexibles y duraderas para un fácil manejo.Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
- Membranas de nailon puro
- Resistente a roturas
- Filtra muchos disolventes orgánicos
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Las aplicaciones biotecnológicas incluyen la filtración de medios de cultivo tisular, medios microbiológicos, tampones y soluciones
- Se utiliza en cromatografía para filtrar muestras, fases móviles acuosas y orgánicas, desgasificación al vacío
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Nailon | |
0,2 μm | |
100/paq. | |
47 mm |
Membrana | |
Nailon | |
Hidrófilo | |
Disco para membrana de filtración |