Learn More
Cytiva Membranas™ de nailon Whatman
Código de producto. p-112196
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
0,8 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
11384864 0,2 μm 90 mm paquete de 50
10012161 0,2 μm 47 mm paquete de 100
11334874 0,8 μm 47 mm paquete de 100
11394864 0,5 μm 13 mm paquete de 100
11314874 0,45 μm 47 mm paquete de 100
11345084 0,2 μm 13 mm paquete de 100
11304874 0,45 μm 25 mm paquete de 100
11324874 0,45 μm 90 mm paquete de 50
8 options
Código de producto. 11384864
Marca: Cytiva 7402009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
  • Membranas de nailon puro
  • Resistente a roturas
  • Filtra muchos disolventes orgánicos
  • Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
  • Las aplicaciones biotecnológicas incluyen la filtración de medios de cultivo tisular, medios microbiológicos, tampones y soluciones
  • Se utiliza en cromatografía para filtrar muestras, fases móviles acuosas y orgánicas, desgasificación al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración de soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 50/paq.
Diámetro (métrico) 90 mm