Learn More
Biodesign™ Filtro de matriz de nailon CellMicroSieves™
Allow the rapid, yet gentle, isolation of cells, organelles, or cellular debris.
50.95€ - 249.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación |
Tipo | Tamiz de micro células Filtro Matrix |
Material | Nailon |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12974257
|
Biodesign™
N10S |
10 μm |
167.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12684787
|
Biodesign™
N100S |
100 μm |
97.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12914277
|
Biodesign™
N200C |
200 μm |
50.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12964257
|
Biodesign™
N15S |
15 μm |
123.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12904267
|
Biodesign™
N200R |
200 μm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12994247
|
Biodesign™
N200S |
200 μm |
67.95€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12954257
|
Biodesign™
N20S |
20 μm |
135.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12944257
|
Biodesign™
N25S |
25 μm |
104.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12987487
|
Biodesign™
N305 |
30 μm |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12944267
|
Biodesign™
N35R |
35 μm |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12924257
|
Biodesign™
N50S |
50 μm |
105.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12904277
|
Biodesign™
N5R |
5 μm |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12994257
|
Biodesign™
N5S |
5 μm |
175.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12914257
|
Biodesign™
N70S |
70 μm |
101.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Unlike traditional filters, CellMicroSieves™ are a precision woven matrix of pure nylon filaments that is available with pores ranging from 5μL to 200μL. CellMicroSieves™ do not wet and contains no dyes, detergents or extractables. Extremely low protein affinity means that cells and proteins will not bind to CellMicroSieves™. They have a wide variety of distinctive uses a specific sized porous screens in the laboratory. AccessoriesPolypropylene sieve holders (2 piece) holders with adjustable metal tightener or filtration units, type A borosilicate glass with stainless steel filter support and aluminum clamp or type B complete polysulfone filtration unit with polypropylene filter support are available. Both filtration units have a 300mL capacity are autoclavable and reusable. Use sheets and rolls with sieve holders and circles with filtration units to hold securely when processing samples.- A pure nylon product that is biologically inert, resistant to most acidic or basic conditions and many solvents
- Autoclavable and can be repeatedly washed and reused
- Rapid collection of tissue culture cells without centrifugation
- Isolation of specific cell types from a dissociated tissue sample, allowing only a single type of cell to pass through
- Separation of different sized cells from a mixture of cell types
- Concentration and isolation of cells from a bioreactor
- Prefilter to prevent clogging of final filter CellMicroSieves™ allow the rapid gentle isolation of cells, organelles or cellular debris.
Especificaciones
Sí | |
Para la recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación | |
Tamiz de micro células Filtro Matrix | |
Nailon |