Learn More
Biodesign™ Filtro de matriz de nailon CellMicroSieves™
Allow the rapid, yet gentle, isolation of cells, organelles, or cellular debris.
Marca: Biodesign™ N50S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Muchos preparados biológicos se inician con extracciones que requieren una filtración de residuos gruesos para eliminar los desechos celulares. La filtración a granel con estopilla absorbe gran parte del líquido de extracción, mientras que las membranas se obstruyen rápidamente. BioPrepNylon™ ofrece una rápida filtración a granel a unos caudales extraordinarios. Los soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor de metal ajustable mantienen el filtro BioPrepNylon™ sujeto de forma segura mientras se procesan muestras. BioPrepNylon™ se coloca sin tensar en un soporte de tamiz para formar un embudo. La muestra se coloca en el embudo, se deja drenar y, después, se presionan suavemente las capas del filtro BioPrepNylon™ para recoger todo el líquido de extracción.- Este producto de nailon puro, sin detergentes, colorantes o sales, puede usarse en contacto directo con muestras biológicas
- Está hecho en filamentos de nailon muy finos tejidos en una matriz con poros de 50 μm
- Ya que BioPrepNylon™ no se moja, es posible recuperar cantidades significativamente mayores del líquido de extracción que con cualquier otro método
- Las proteínas no se adhieren BioPrepNylon™, por lo que no se producirán pérdidas de su valiosa muestra
- Compatible con las sales, tampones y disolventes que se utilizan en la investigación biológica
- Esterilizable en autoclave
- Alta resistencia a la tracción
- BioPrepNylon™ es una estopilla sintética ideal para una rápida filtración a granel. Además, se puede lavar y volver a utilizar de forma continuada.
- Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
- Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
- Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
- Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
- Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
- Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
- El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Para la recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación | |
Paquete de 3 | |
Tamiz de micro células Filtro Matrix |
Sí | |
50 μm | |
Nailon |