Learn More
Biodesign™ Filtro de matriz de nailon CellMicroSieves™
Allow the rapid, yet gentle, isolation of cells, organelles, or cellular debris.
Marca:  Biodesign™ N305
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12987487
  • 140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muchos preparados biológicos se inician con extracciones que requieren una filtración de residuos gruesos para eliminar los desechos celulares. La filtración a granel con estopilla absorbe gran parte del líquido de extracción, mientras que las membranas se obstruyen rápidamente. BioPrepNylon™ ofrece una rápida filtración a granel a unos caudales extraordinarios. Los soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor de metal ajustable mantienen el filtro BioPrepNylon™ sujeto de forma segura mientras se procesan muestras. BioPrepNylon™ se coloca sin tensar en un soporte de tamiz para formar un embudo. La muestra se coloca en el embudo, se deja drenar y, después, se presionan suavemente las capas del filtro BioPrepNylon™ para recoger todo el líquido de extracción.
  • Este producto de nailon puro, sin detergentes, colorantes o sales, puede usarse en contacto directo con muestras biológicas
  • Está hecho en filamentos de nailon muy finos tejidos en una matriz con poros de 50 μm
  • Ya que BioPrepNylon™ no se moja, es posible recuperar cantidades significativamente mayores del líquido de extracción que con cualquier otro método
  • Las proteínas no se adhieren BioPrepNylon™, por lo que no se producirán pérdidas de su valiosa muestra
  • Compatible con las sales, tampones y disolventes que se utilizan en la investigación biológica
  • Esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia a la tracción
  • BioPrepNylon™ es una estopilla sintética ideal para una rápida filtración a granel. Además, se puede lavar y volver a utilizar de forma continuada.
A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico. Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.
  • Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
  • Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
  • Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
  • Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
  • Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
  • Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
  • El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Especificaciones
Para la recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
1Cada una
Tamiz de micro células Filtro Matrix
30 μm
Nailon
Certificados
Ver productos accesorios