missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biodesign™ Nylon Matrix Filter CellMicroSieves™ Sampler Pack
Autoclavable and can be repeatedly washed and reused
Marca: Biodesign™ NSD
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico. Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.- Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
- Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
- Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
- Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
- Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
- Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
- El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Para la recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación | |
Paquete de 1 | |
Nailon |
Sí | |
Pack de muestreo CellMicroSieves con filtro de matriz | |
Una lámina cuadrada de 30,48 × 30,48 cm (12 × 12 pulgadas) con poros de 20, 15, 10, 8 y 5 μm |