Learn More
Masterflex™ Conexión Luer macho de nailon
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
Marca: Masterflex™ 45505-02
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Buena resistencia química
- Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Conector Luer macho | |
Nailon | |
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas) | |
25/pack |