Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer macho de nailon
Código de producto. p-8004327
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo integral en manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en Luer macho × adaptador Luer macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15371171 Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo integral en manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas) paquete de 25
13284910 Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas) 25 PCS
15279166 Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) paquete de 25
15384134 Encaja en Luer macho × adaptador Luer macho paquete de 25
4 options
Código de producto. 15371171
Marca: Masterflex™ 4550533
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio Luer macho esterilizable disponible configurado con una variedad de opciones de instalación. El accesorio Luer macho de nailon Cole-Parmer™ tiene una buena resistencia química.
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Material Nailon
Para utilizar con Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo integral en manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conector Luer macho