Learn More
Brady™ Etiquetas de tejido de nailon para las impresoras de etiquetas portátiles M210 y M211
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Marca:  Brady™ 152092
Detalles adicionales : Peso : 0.08600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17653205
  • 36.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Etiquetas de tela de nailon para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211.
  • Adhesivo agresivo y permanente
  • Etiquetas troqueladas
  • Para temperaturas bajas, como en congeladores o nitrógeno líquido
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Etiquetas
Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Transferencia térmica
25,4 mm
19 mm
Acrílico permanente
No estéril
Cartucho, etiqueta
Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio
Negro sobre blanco
Paño de nailon
1 in
0,75 in
0,165 mm
Esterilizable en autoclave
Mate
2011/65/EU y 2015/863
121