Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para la impresoras de etiquetas portátiles
Código de producto. p-7224735
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
12,7 mm
19 mm
Anchura (métrico):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17633205 12,7 mm 19 mm cada uno
17643205 12,7 mm 25,4 mm cada uno
17663205 19 mm 38,1 mm cada uno
17673205 19 mm 50,8 mm cada uno
17653205 19 mm 25,4 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17633205
Marca: Brady™ 152090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de tela de nailon esterilizables en autoclave para impresoras de etiquetas portátiles, adecuadas para temperaturas bajas.
Etiquetas de tela de nailon para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211.
  • Adhesivo agresivo y permanente
  • Etiquetas troqueladas
  • Para temperaturas bajas, como en congeladores o nitrógeno líquido
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Etiquetas
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Material Paño de nailon
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm
Grosor (imperial) 0.0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Dimensiones (L x An) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio
Cantidad 140
Alternate Part Number M21-11-499