Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nuts for Fittings
Gives low dead volume connections for optimum chromatography.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 103406
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Bajo volumen muerto
- Para aplicaciones a altas temperaturas
- Conexiones sin fugas
Especificaciones
Orificio de 1,59 mm × 1,2 mm (modelo alargado) | |
Latón (niquelado) | |
Tuercas para conectores de ,1,52 mm (1/16 pulgadas) con un orificio de 1,2 mm (modelo alargado) | |
5/paq. |