Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nuts for Fittings
Gives low dead volume connections for optimum chromatography.
47.50€ - 111.00€
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11987957
|
Trajan Scientific and Medical™
103406 |
Orificio de 1,59 mm × 1,2 mm (modelo alargado) | Latón (niquelado) |
47.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15249113
|
Trajan Scientific and Medical™
1034050 |
Orificio de 3,17 mm (modelo largo) | Acero inoxidable |
111.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Low dead volume
- High temperature applications
- Leak free connections
Especificaciones
5/paq. |