Learn More
Abnova™ NUP62 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00023636-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107582
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH50717
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
82.94
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MSGFNFGGTGAPTGGFTFGTAKTATTTPATGFSFSTSGTGGFNFGAPFQPATSTPSTGLFSLATQTPATQTTGFTFGTATLASGGTGFSLGIGASKLNLSNTAATPAMANPSGFGLGSSNLTNAISSTVTSSQGTAPTGFVFGPSTTSVAPATTSGGFSFTGGSTAQPSGFNIGSAGNSAQPTAPATLPFTPATPAATTAGATQPAAPTPTATITSTGPSLFASIATAPTSSATTGLSLCTPVTTAGAPTAGTQGFSLKAPGAASGTSTTTSTAATATATTTSSSSTTGFALNLKPLAPAGIPSNTAAAVTAPPGPGAAAGAAASSAMTYAQLESLINKWSLELEDQERHFLQQATQVNAWDRTLIENGEKITSLHREVEKVKLDQKRLDQELDFILSQQKELEDLLSPLEELVKEQSGTIYLQHADEEREKTYKLAENIDAQLKRMAQDLKDIIEHLNTSGAPADTSDPLQQICKILNAHMDSLQWIDQNSALLQRKVEEVTKVCEGRRKEQERSFRITFD
DKFZp547L134/FLJ20822/FLJ43869/IBSN/MGC841/SNDI/p62
NUP62
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23636
NUP62 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NUP62
Human
Recombinant
Solution