Learn More
Thermo Scientific™ Botes para transporte de orina Nunc™
Botes para transporte de orina Thermo Scientific Nunc que permiten el transporte de tubos de centrífuga de 10-11 ml
Marca:  Thermo Scientific™ 362820
292.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10305951
  • 397.00€ / paquete de 400
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Botes para transporte de orina Thermo Scientific Nunc que permiten el transporte de tubos de centrífuga de 10-11 ml
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
  • Recipientes hechos de polipropileno, polietileno o poliestireno de alto impacto
  • Tapas hechas de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente de transporte
Polipropileno
Los recipientes de transporte y universales cumplen la prueba de 95 kPa descrita en las instrucciones de envasado UN 602/650 para el transporte de sustancias infecciosas y muestras diagnósticas (excepto los n.º de cat. 333510, 333511 y 369740).
Recipiente con inserto de espuma
Inserto de espuma
De 10 ml a 11 ml
Polietileno
Transporte de tubos para centrífuga de 10 a 11 ml