Learn More
Thermo Scientific™ Botes para transporte de orina Nunc™
Descripción
Botes para transporte de orina Thermo Scientific Nunc que permiten el transporte de tubos de centrífuga de 10-11 ml
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
- Recipientes hechos de polipropileno, polietileno o poliestireno de alto impacto
- Tapas hechas de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente de transporte |
| Closure Included | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | De 10 ml a 11 ml |
| Material del cierre | Polietileno |
| Descripción | Recipiente con tubo centrífugo |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de tubos para centrífuga de 10 a 11 ml |
| Incluye | Tubo para centrífuga sujeto con tapón |