Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 96 pocillos con base de polímero óptico, de fondo plano y con tratamiento de colágeno tipo I Nunc™ MicroWell™
Color:blanco, fondo transparente. Tapa:con tapa. Tipo: Base de polímero óptico
Marca: Thermo Scientific™ 152040
Detalles adicionales : Peso : 1.75000kg
Descripción
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de polímero y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
Características:
- Mejora del fondo, la autofluorescencia y la diafonía
- Microplacas negras para mediciones de fluorescencia que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Microplacas blancas para mediciones de luminiscencia que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Fabricación aséptica
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
Especificaciones
Poliestireno | |
Microplaca | |
20 | |
Colágeno tipo I | |
96 | |
8 x 12 | |
Paquete de 5, 20 cajas |
400 μl | |
5 | |
Fondo transparente | |
Fabricación aséptica | |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Nunc™ | |
Plano |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.