Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
Ejecute diversas aplicaciones en un amplio abanico de tamaños y estilos destinados a satisfacer diferentes necesidades experimentales.
169.20€ - 1890.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Cierre incluido |
---|---|
Forma | Redonda |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Cubeta de cultivo celular |
Incluye | Tapa |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10654161
|
Thermo Scientific™
150318 |
35x10mm Plato, Nunclon™ Delta |
317.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10738581
|
Thermo Scientific™
153066 |
35x10mm Plato, Nunclon™ Delta |
333.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10191341
|
Thermo Scientific™
174926 |
35x10mm Placa, Nunclon™ Delta, cuadriculada |
636.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10441013
|
Thermo Scientific™
171099 |
Placa de 35 x 10 mm, sin tratar |
540.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10693581
|
Thermo Scientific™
174888 |
60x15mm Plato, Permanox tratado con cultivo celular |
1890.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10789241
|
Thermo Scientific™
150340 |
60 x 15 mm Plato, No tratado |
343.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10120101
|
Thermo Scientific™
150326 |
Plato 60x15mm, Nunclon™ Delta |
263.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10111351
|
Thermo Scientific™
150288 |
Plato 60x15mm, Nunclon™ Delta |
269.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10778961
|
Thermo Scientific™
169558 |
60x15mm Plato, Nunclon™ Delta, rejilla |
249.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10508921
|
Thermo Scientific™
150350 |
Placa 100 x 15mm, Nunclon™ Delta |
187.00€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10098720
|
Thermo Scientific™
168381 |
Placa 150 x21 mm, Nunclon™ Delta |
254.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15347026
|
Thermo Scientific™
172931 |
Placa 100 x 21mm, Nunclon™ Delta |
268.00€
paquete de 240 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10445102
|
Thermo Scientific™
157150 |
Placa 150 x18 mm, Nunclon™ Delta |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12373700
|
Thermo Scientific™
150679 |
100x15mm Dish, Nunclon™ Delta |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Características:
- Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Estériles y apirógenas
- Disponibles con o sin orificios de ventilación para el intercambio de gases
- Rejilla de 2 × 2 mm disponible para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen una rejilla de 2 × 2 mm
171099 para cultivo celular en suspensión: sin tratamiento Nunclon Delta
Incluye:
Un certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Cierre incluido | |
Estéril | |
Tapa |
Redonda | |
Cubeta de cultivo celular |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.