Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10654161
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
56,7 cm cuadrados
8,8 cm2
Tratamiento de superficie:
Cultivo celular
Nunclon Delta
Sin tratar
Cuadriculado:
No cuadriculado
Rejilla
Sin rejilla
Ventilación:
Tapa con ventilación
Tapa sin ventilación
Tamaño de la unidad:
150 PCS
240 PCS
400 PCS
500 PCS
paquete de 120
paquete de 400
paquete de 450
paquete de 500
paquete de 80
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Tratamiento de superficie Cuadriculado Ventilación unitSize
10654161 8,8 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa sin ventilación 500 PCS
10738581 8,8 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa con ventilación paquete de 500
10191341 8,8 cm2 Nunclon Delta Rejilla Tapa con ventilación paquete de 500
10441013 8,8 cm2 Sin tratar No cuadriculado Tapa con ventilación 500 PCS
10693581 20,8 cm2 Cultivo celular No cuadriculado Tapa con ventilación 500 PCS
10789241 21,5 cm2 Sin tratar No cuadriculado Tapa con ventilación paquete de 400
10120101 21,5 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa sin ventilación 400 PCS
10111351 21,5 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa con ventilación 400 PCS
10778961 21,5 cm2 Nunclon Delta Rejilla Tapa con ventilación 400 PCS
10508921 56,7 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa con ventilación 150 PCS
12373700 56,7 cm cuadrados Nunclon Delta Sin rejilla Tapa con ventilación paquete de 450
10098720 145 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa con ventilación paquete de 80
10445102 150 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa con ventilación paquete de 120
15347026 56,7 cm2 Nunclon Delta No cuadriculado Tapa con ventilación 240 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10654161 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 150318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.13€
    259.00€ / paquete de 500
    Ahorro 134.13€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ejecute diversas aplicaciones en un amplio abanico de tamaños y estilos destinados a satisfacer diferentes necesidades experimentales.
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Las placas de cultivo Nunc de varios tamaños y diseños están fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad o plástico Permanox.
  • Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
  • Las placas tratadas con Nunclon Delta se han optimizado para la fijación celular
  • Esterilización mediante irradiación gamma
  • Vienen con orificios de ventilación para el intercambio de gases, o sin dichos orificios
  • Las placas de cultivo con rejilla de 2 x 2 mm son ideales para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen rejillas de 2 mm
171099 y 150340 para cultivo de suspensión (no Nunclon)
Incluye:
Certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Plástico, Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3 mL (pocillo)
Color Transparente
Área de cultivo 8,8 cm2
Cuadriculado No cuadriculado
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Tipo Cubeta de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 3 mL
Número de pocillos 1
Incluye Tapa
N.º por caja 500/Cs.
N.° por paquete 10 Pk.
Cantidad 10 Pk., 500/Cs.
Ventilación Tapa sin ventilación
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 40 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.