Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
Description
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Las placas de cultivo Nunc de varios tamaños y diseños están fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad o plástico Permanox.
- Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Las placas tratadas con Nunclon Delta se han optimizado para la fijación celular
- Esterilización mediante irradiación gamma
- Vienen con orificios de ventilación para el intercambio de gases, o sin dichos orificios
- Las placas de cultivo con rejilla de 2 x 2 mm son ideales para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen rejillas de 2 mm
171099 y 150340 para cultivo de suspensión (no Nunclon)
Incluye:
Certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
Spécification
Spécification
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 12,5 mL (Pozo) |
| Color | Clear |
| Área de cultivo | 56,7 cm2 |
| Cuadriculado | No cuadriculado |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Esterilidad | Estéril |
| Afficher plus |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.