Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 SB Analytical HPLC EC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Ion Exchange
Marca: Macherey-Nagel™ 720996.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
0,15 M (NH4)2 HPO4 | |
60 °C | |
Amonio cuaternario | |
10 % | |
N.º | |
Columna EC para HPLC analítica |
4 mm | |
250 mm | |
0,15 M (NH4)2 HPO4 | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L14 | |
Sílice | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |