Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 SB
Código de producto. p-8012268 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10398531
Marca: Macherey-Nagel™ 720996.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Ion Exchange
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil 0,15 M (NH4)2 HPO4
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes 0,15 M (NH4)2 HPO4
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L14
Fase estacionaria Amonio cuaternario
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal No
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis para EC