Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 C18 PAH
216.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
Longitud (métrico) | 8 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Tipo | Precolumna para HPLC/CC |
Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ C18 PAH |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10157071
|
Macherey-Nagel™
721599.30 |
3 mm |
216.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12778112
|
Macherey-Nagel™
721599.40 |
4 mm |
216.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
5 μm | |
100Å | |
NUCLEOSIL™ C18 PAH | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
Detección de los PAH separados por UV | |
Esférica |
8 mm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
L1 |