Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 C18 PAH
Marca: Macherey-Nagel™ 721599.40
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
L1 |
8 mm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
NUCLEOSIL™ C18 PAH | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
Detección de los PAH separados por UV | |
Esférica |