Learn More
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker) Mouse, Clone: NA24, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4869-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15940598
  • en la oferta / 100 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker)
Nuclear and Cytoplasmic
NA24
Unconjugated
Mouse
33kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4869
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
GST fusion protein containing the N-terminal part of nucleophosmin fused to 14 amino acid of ALK protein
MCF-7, HeLa or A431 cells. Skin, Colon
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.