Learn More
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker) Mouse, Clone: NA24, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker)
Clon NA24
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940598
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
4869-MSM3-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15930598
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
4869-MSM3-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Nucleophosmin (Acute Myeloid Leukemia Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
GST fusion protein containing the N-terminal part of nucleophosmin fused to 14 amino acid of ALK protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
33kDa
NA24
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
4869
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nuclear and Cytoplasmic
MCF-7, HeLa or A431 cells. Skin, Colon