Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Guard Columns
Marca: Macherey-Nagel™ 719535
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Agua/ 0,02 % de azida | |
Precolumna para HPLC Valco | |
HPLC |
21 mm | |
Precolumna para HPLC | |
AZÚCAR Ca NUCLEOGEL™ | |
Agua/ 0,02 % de azida | |
Separación de mono y oligosacáridos y alcoholes de azúcar | |
L19 |