Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Guard Columns
372.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10 μm |
---|---|
Longitud (métrico) | 21 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Tipo | Precolumna para HPLC |
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Código de producto | Marca | Tipo USP | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo USP | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10144601
|
Macherey-Nagel™
719536 |
L58 |
372.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022891
|
Macherey-Nagel™
719535 |
L19 |
372.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10184551
|
Macherey-Nagel™
719534 |
L34 |
372.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Agua/ 0,02 % de azida | |
HPLC |
21 mm | |
Precolumna para HPLC | |
Agua/ 0,02 % de azida | |
Precolumna para HPLC Valco |