Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns, 5 μm Particle Size
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 762373.100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna preparativa | |
Antibióticos de quinolona, sulfonamidas, xantinas y aromáticos sustituidos | |
5800 psi (400 bar) | |
De 1 a 10 | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
10 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 y propilfenilo (Sphinx RP) | |
15 % | |
Sí | |
Columna para HPLC VariPerp |