Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns, 5 μm Particle Size
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
835.00€ - 1660.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna preparativa |
---|---|
Diámetro (métrico) | 10 mm |
Para utilizar con | Antibióticos de quinolona, sulfonamidas, xantinas y aromáticos sustituidos |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 1 a 10 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12439936
|
Macherey-Nagel™
762372.100 |
10 mm | 50 mm |
835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12449936
|
Macherey-Nagel™
762373.100 |
10 mm | 250 mm |
1660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12479936
|
Macherey-Nagel™
762375.100 |
10 mm | 125 mm |
1330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Columna preparativa | |
Antibióticos de quinolona, sulfonamidas, xantinas y aromáticos sustituidos | |
De 1 a 10 | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
10 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 y propilfenilo (Sphinx RP) | |
15 % | |
Sí | |
Columna para HPLC VariPerp |