Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC Analytical HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760803.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12498527
  • 710.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sílice
Octadecilo y fenilo
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 y propilfenilo (Sphinx RP)
15 %
Columna EC para HPLC analítica
Columna de análisis
4 mm
Interacciones p-p
250 mm
Acetonitrilo/agua
De 1 a 10
1 unidad
340 m²/g
1 l/11 l
Sílice
Fase inversa
Fase inversa