Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760170.46
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Sílice de gran pureza | |
Sílice de gran pureza | |
Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media | |
50 mm | |
< 10 ppm | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
0,9 ml/g | |
n-heptano | |
60 °C | |
Sílice | |
Fase normal | |
Fase normal | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
Polar y de polaridad media | |
8700 psi (600 bar) | |
n-heptano | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L3 | |
Sílice | |
No | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |