Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
277.00€ - 462.00€
Especificaciones
Química de columna Sílice de gran pureza
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Sílice de gran pureza
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12498377
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760172.46
150 mm
380.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12727810
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760173.46
250 mm
462.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12717810
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760170.46
50 mm
277.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sílice de gran pureza
Sílice de gran pureza
Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media
8700 psi (600 bar)
n-heptano
3 μm
110 Å
1 unidad
340 m²/g
L3
Sílice
No
Acero inoxidable
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Columna de análisis
4,6 mm
Polar y de polaridad media
< 10 ppm
Esférica
De 2 a 8
0,9 ml/g
n-heptano
60 °C
Sílice
Fase normal
Fase normal
Columna HPLC EC