Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleodur™ PolarTec Código de producto.: 12798822
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleodur™ PolarTec
Código de producto. 12798822 Tienda Macherey-Nagel Productos
4,6 mm, cada uno
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12798822
Marca: Macherey-Nagel™ 760478.46
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 17%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 0,5 mL/min
Para utilizar con Para compuestos que contienen fenoles y nitrógeno, compuestos polares como productos farmacéuticos básicos, ácidos orgánicos, pesticidas, aminoácidos, vitaminas solubles en agua, etc. Aplicación
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP 1 l/60 l
Fase estacionaria C18 con grupo polar integrado
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 17 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleodur™ PolarTec >