Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2 / NH2-RP HPLC Columns
Marca:  Macherey-Nagel™ 760739.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12655979
  • 635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Aminopropilo
Aminopropilo
Para compuestos polares en condiciones de RP (azúcares, bases de ADN), hidrocarburos en condiciones de NP Aplicación
8700 psi (600 bar)
Esférica
De 2 a 8
1 unidad
340 m²/g
L8
Sílice
Modo mixto
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico
Columna HPLC EC
Columna de análisis
4,6 mm
250 mm
Acetonitrilo/agua
3 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
Amino (NH2)
2,50%
No
Acero inoxidable