Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2 / NH2-RP HPLC Columns
515.00€ - 635.00€
Especificaciones
Química de columna | Aminopropilo |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Aminopropilo |
Para utilizar con | Para compuestos polares en condiciones de RP (azúcares, bases de ADN), hidrocarburos en condiciones de NP Aplicación |
Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12418497
|
Macherey-Nagel™
760740.20 |
2 mm | 100 mm |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12665979
|
Macherey-Nagel™
760741.20 |
2 mm | 125 mm |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12428497
|
Macherey-Nagel™
760742.46 |
4,6 mm | 150 mm |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12655979
|
Macherey-Nagel™
760739.46 |
4,6 mm | 250 mm |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Aminopropilo | |
Aminopropilo | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L8 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Acero inoxidable |
Columna de análisis | |
Para compuestos polares en condiciones de RP (azúcares, bases de ADN), hidrocarburos en condiciones de NP Aplicación | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Columna HPLC EC |