Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2 / NH2-RP HPLC Columns
Marca: Macherey-Nagel™ 760742.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Aminopropilo | |
Aminopropilo | |
Para compuestos polares en condiciones de RP (azúcares, bases de ADN), hidrocarburos en condiciones de NP Aplicación | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Acero inoxidable |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L8 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico | |
Columna HPLC EC |