Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC y HILIC Nucleodur™
Ideal for analytical HPLC applications with hydrophilic compounds. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC Column for HPLC, 3μm Particles is an EC standard column with high purity silica phase. The columns are available in a variety of diameters and lengths.
Marca: Macherey-Nagel™ 760530.30
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Este producto es adecuado para aplicaciones de cromatografía de interacción hidrófila (HILIC). Presenta una fase altamente pura de sílice modificada con ácido amónico/sulfónico con un eluyente 80:20 de acetonitrilo-agua. Estas columnas estándar EC tienen un tamaño de partícula de 3 μm y se utilizan en la HPLC analítica.
- Ideales para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
- Adecuadas para aplicaciones analíticas y preparativas
- Período de acondicionamiento de la columna muy corto
- Se utiliza con compuestos hidrófilos como: ácidos y bases polares orgánicos, compuestos naturales polares, nucleósidos, oligonucleótidos, aminoácidos, péptidos, vitaminas solubles en agua
Especificaciones
Amoníaco/ácido sulfónico | |
Amoníaco/ácido sulfónico | |
0,34 mL/min | |
hidrófobos | |
250 mm | |
80:20 Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico | |
7 % | |
No | |
Acero inoxidable |
Columna de análisis | |
3 mm | |
Para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares | |
Sí | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8,5 | |
0,9 ml/g | |
80:20 Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Sílice | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Columna HPLC EC |