Learn More
Macherey-Nagel™ Columna NUCLEODUR™ HILIC para HPLC, partículas de 3 μm
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Este producto es adecuado para aplicaciones de cromatografía de interacción hidrófila (HILIC). Presenta una fase altamente pura de sílice modificada con ácido amónico/sulfónico con un eluyente 80:20 de acetonitrilo-agua. Estas columnas estándar EC tienen un tamaño de partícula de 3 μm y se utilizan en la HPLC analítica.
- Ideales para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
- Adecuadas para aplicaciones analíticas y preparativas
- Período de acondicionamiento de la columna muy corto
- Se utiliza con compuestos hidrófilos como: ácidos y bases polares orgánicos, compuestos naturales polares, nucleósidos, oligonucleótidos, aminoácidos, péptidos, vitaminas solubles en agua
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Amoníaco/ácido sulfónico |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Amoníaco/ácido sulfónico |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Caudal | 0,15 mL/min |
| Para utilizar con | Para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Mostrar más |