Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec VariPerp HPLC Column
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 762029.100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna preparativa | |
Fármacos básicos, neutros o ácidos, aminoácidos derivatizados, pesticidas, vitaminas liposolubles, aldehídos y cetonas, compuestos fenólicos | |
5800 psi (400 bar) | |
De 1 a 9 | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
10 mm | |
125 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 | |
17,50% | |
Sí | |
Columna para HPLC VariPerp |