Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Marca:  Macherey-Nagel™ 760730.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478487
  • 380.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Columna de análisis
125 mm
5 μm
110Å
60 °C
Amino (NH2)
2,50%
No
Columna EC estándar
4,6 mm
8700 psi (600 bar)
Desde 2 hasta 8
340 m²/g
L8
Sílice
Modo mixto
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC